Imprimer
Benzothiazol-4-ylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR346148-1G OR346148-500MG
APOSOR346148-1GEA 422 EUR
APOSOR346148-1G APOSOR346148-500MG
Benzothiazol-4-ylamine
Benzothiazol-4-ylamine
Formule: C₇H₆N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672135
Numéro CAS: 1123-51-9