Imprimer
3-Methylisothiazol-5-ylamine hydrobromide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346139-1G OR346139-5G
APOSOR346139-1GEA 0 EUR
APOSOR346139-1G APOSOR346139-5G
3-Methylisothiazol-5-ylamine hydrobromide
3-Methylisothiazol-5-ylamine hydrobromide
Formule: C₄H₇BrN₂S
MW: 195.09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12131107
Numéro CAS: 1208081-54-2