Imprimer
Methyl-2-benzyloxycarbonylamino-3-hydroxypropionate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346093-1G OR346093-5G OR346093-25G
APOSOR346093-1GEA 0 EUR
APOSOR346093-1G APOSOR346093-5G APOSOR346093-25G
Methyl-2-benzyloxycarbonylamino-3-hydroxypropionate
Methyl-2-benzyloxycarbonylamino-3-hydroxypropionate
Formule: C₁₂H₁₅NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00136653
Numéro CAS: 14464-15-4