Imprimer
Methyl-5-hydroxymethyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR346080-1G OR346080-5G
APOSOR346080-1GEA 243 EUR
APOSOR346080-1G APOSOR346080-5G
Methyl-5-hydroxymethyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylate
Methyl-5-hydroxymethyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₇H₁₀N₂O₃
Point de fusion: 74…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568327
Numéro CAS: 1208081-25-7