Imprimer
5-Aminomethyl-3-pyridin-3-yl[1,2,4]oxadiazole dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346075-1G OR346075-5G
APOSOR346075-1GEA 0 EUR
APOSOR346075-1G APOSOR346075-5G
5-Aminomethyl-3-pyridin-3-yl[1,2,4]oxadiazole dihydrochloride
5-Aminomethyl-3-pyridin-3-yl[1,2,4]oxadiazole dihydrochloride
Formule: C₈H₁₀Cl₂N₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15142769
Numéro CAS: 1208081-52-0