Imprimer
C-(3-Phenyl-[1,2,4]oxadiazol-5-yl)methylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346073-1G OR346073-5G
APOSOR346073-1GEA 0 EUR
APOSOR346073-1G APOSOR346073-5G
C-(3-Phenyl-[1,2,4]oxadiazol-5-yl)methylamine
C-(3-Phenyl-[1,2,4]oxadiazol-5-yl)methylamine
Formule: C₉H₉N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06166274
Numéro CAS: 90564-77-5