Imprimer
N'-[1-Cyclobutylamino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346043-1G OR346043-500MG
APOSOR346043-1GEA 0 EUR
APOSOR346043-1G APOSOR346043-500MG
N'-[1-Cyclobutylamino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Cyclobutylamino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₇H₂₅N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568257
Numéro CAS: 1053657-71-8