Imprimer
N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-cyclobutylaminoethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346038-1G OR346038-500MG
APOSOR346038-1GEA 0 EUR
APOSOR346038-1G APOSOR346038-500MG
N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-cyclobutylaminoethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-cyclobutylaminoethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₇H₂₄ClN₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568251
Numéro CAS: 1053657-48-9