Imprimer
N'-[1-Cyclopropylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346033-1G OR346033-500MG
APOSOR346033-1GEA 0 EUR
APOSOR346033-1G APOSOR346033-500MG
N'-[1-Cyclopropylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Cyclopropylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₁H₂₁N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568246
Numéro CAS: 1053657-24-1