Imprimer
N'-[1-Cyclobutylamino-2-phenoxyethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346032-1G OR346032-500MG
APOSOR346032-1GEA 0 EUR
APOSOR346032-1G APOSOR346032-500MG
N'-[1-Cyclobutylamino-2-phenoxyethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Cyclobutylamino-2-phenoxyethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₇H₂₅N₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568244
Numéro CAS: 1053657-19-4