Imprimer
N'-[1-Amino-2-(2,6-dichlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346014-1G OR346014-500MG
APOSOR346014-1GEA 0 EUR
APOSOR346014-1G APOSOR346014-500MG
N'-[1-Amino-2-(2,6-dichlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(2,6-dichlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₃H₁₇Cl₂N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568194
Numéro CAS: 1053656-02-2