Imprimer
N'-[1-Amino-2-(4-chlorophenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346009-1G OR346009-500MG
APOSOR346009-1GEA 0 EUR
APOSOR346009-1G APOSOR346009-500MG
N'-[1-Amino-2-(4-chlorophenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(4-chlorophenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₃H₁₈ClN₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568185
Numéro CAS: 1053655-81-4