N'-[1-Amino-1-(4-methoxyphenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346005-1G
OR346005-500MG
APOSOR346005-1GEA
0
EUR
APOSOR346005-1G
APOSOR346005-500MG
N'-[1-Amino-1-(4-methoxyphenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-(4-methoxyphenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule:
C₁₃H₁₉N₃O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD10568181 Numéro CAS: 1053655-73-4 |