Imprimer
N'-[1-Amino-1-m-tolylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346003-1G OR346003-500MG
APOSOR346003-1GEA 0 EUR
APOSOR346003-1G APOSOR346003-500MG
N'-[1-Amino-1-m-tolylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-m-tolylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₃H₁₉N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568178
Numéro CAS: 1053655-69-8