Imprimer
N-Boc-1,6-diaminohexane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-tert-Butoxycarbonyl-1,6-hexanediamine, N-Boc-1,6-Diaminohexane
OR345618-25G OR345618-100G
APOSOR345618-25GEA 81.2 EUR
APOSOR345618-25G APOSOR345618-100G
N-Boc-1,6-diaminohexane 97%
N-Boc-1,6-diaminohexane
Formule: C₁₁H₂₄N₂O₂
MW: 216.33 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671489
Numéro CAS: 51857-17-1