Imprimer
5-Bromo-2-chloro-3-iodopyridine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR345455-25G OR345455-5G OR345455-1G
APOSOR345455-25GEA 0 EUR
APOSOR345455-25G APOSOR345455-5G APOSOR345455-1G
5-Bromo-2-chloro-3-iodopyridine 99%
5-Bromo-2-chloro-3-iodopyridine
Formule: C₅H₂BrClIN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08688585
Numéro CAS: 928653-73-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III