Imprimer
4-Bromo-3-iodopyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR345446-1G OR345446-5G
APOSOR345446-1GEA 42.2 EUR
APOSOR345446-1G APOSOR345446-5G
4-Bromo-3-iodopyridine
4-Bromo-3-iodopyridine
Formule: C₅H₃BrIN
Point de fusion: 77…78 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04112578
Numéro CAS: 89167-20-4