Imprimer
Acide 3-amino-o-anisique 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR345431-1G OR345431-25G OR345431-5G
APOSOR345431-1GEA 50.2 EUR
APOSOR345431-1G APOSOR345431-25G APOSOR345431-5G
Acide 3-amino-o-anisique 96%
Acide 3-amino-o-anisique
Formule: C₈H₉NO₃
Point de fusion: 98…102 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09701221
Numéro CAS: 861306-04-9