Imprimer
3-Bromo-4-méthoxypyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR345416-25G OR345416-100G
APOSOR345416-25GEA 0 EUR
APOSOR345416-25G APOSOR345416-100G
3-Bromo-4-méthoxypyridine 98%
3-Bromo-4-méthoxypyridine
Formule: C₆H₆BrNO
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD05664024
Numéro CAS: 82257-09-8