Imprimer
3-Nitropicolinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR345379-1G OR345379-5G
APOSOR345379-1GEA 105 EUR
APOSOR345379-1G APOSOR345379-5G
3-Nitropicolinic acid
3-Nitropicolinic acid
Formule: C₆H₄N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658500
Numéro CAS: 59290-85-6