Imprimer
2-Amino-6-chloro-4-methylpyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR345359-1G OR345359-250MG OR345359-5G OR345359-10G
APOSOR345359-1GEA 0 EUR
APOSOR345359-1G APOSOR345359-250MG APOSOR345359-5G APOSOR345359-10G
2-Amino-6-chloro-4-methylpyridine 97%
2-Amino-6-chloro-4-methylpyridine
Formule: C₆H₇ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09839256
Numéro CAS: 51564-92-2