Imprimer
Imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR345351-1G OR345351-5G
APOSOR345351-1GEA 143 EUR
APOSOR345351-1G APOSOR345351-5G
Imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylic acid
Imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylic acid
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162.1500 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09834780
Numéro CAS: 479028-72-3