Imprimer
6-Bromo-2-nitropyridin-3-ol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR345348-1G OR345348-5G
APOSOR345348-1GEA 0 EUR
APOSOR345348-1G APOSOR345348-5G
6-Bromo-2-nitropyridin-3-ol 97%
6-Bromo-2-nitropyridin-3-ol
Formule: C₅H₃BrN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09261204
Numéro CAS: 443956-08-9