Imprimer
5-Amino-2-chloronicotinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Amino-2-chloropyridine-3-carboxylic acid
OR345344-250MG OR345344-100MG
APOSOR345344-250MGEA 249 EUR
APOSOR345344-250MG APOSOR345344-100MG
5-Amino-2-chloronicotinic acid
5-Amino-2-chloronicotinic acid
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172.57 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658302
Numéro CAS: 42959-39-7