Imprimer
5-Bromo-6-chloropyridin-3-ol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR345245-1G OR345245-5G
APOSOR345245-1GEA 0 EUR
APOSOR345245-1G APOSOR345245-5G
5-Bromo-6-chloropyridin-3-ol 97%
5-Bromo-6-chloropyridin-3-ol
Formule: C₅H₃BrClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09835248
Numéro CAS: 130115-85-4