Imprimer
8-Bromo-6-chloro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR345196-1G OR345196-5G
APOSOR345196-1GEA 43.5 EUR
APOSOR345196-1G APOSOR345196-5G
8-Bromo-6-chloro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine 96%
8-Bromo-6-chloro-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₃BrClN₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11504898
Numéro CAS: 1072944-56-9