Imprimer
Distributeur à distance d'eau pure Smart Station, Arium®
Fournisseur: Sartorius
H2O-ARST-P-T H2O-ARST-P-B
171-1394EA 1950 EUR
171-1394 171-1393
Distributeur à distance d'eau pure Smart Station, Arium®
Fontaines à eau
La Smart Station d'Arium® peut être optimisée pour s'intégrer aisément dans tout environnement de laboratoire. La Smart Station peut être combinée avec le type de système d'eau nécessaire pour distribuer de l'eau pure. La Smart Station pure offre de multiples possibilités d'utilisation afin de réaliser des économies et de gagner de l'espace en laboratoire.
  • Compact : Permet de gagner de l'espace en s'intégrant dans n'importe quel laboratoire
  • Intuitif : Écran couleur tactile avec accès direct à toutes les fonctions importantes
  • Flexible : Réglage progressif de la hauteur pour remplir des récipients de différentes tailles
  • Design ergonomique : Prise en main pour une utilisation optimisée pour les gauchers ou les droitiers.
  • Précis : Distribution volumétrique précise pour une préparation fiable des tampons et des échantillons
Distributeur à distance flexible pour Arium® Bagtank. Station d'affichage/distribution réglable en hauteur pour la distribution d'eau pure.
Information de livraison: Équipement fourni : Unité d'affichage/distribution avec support, alimentation électrique avec connecteur IEC, kit de connexion.