Imprimer
5-Amino-2-iodopyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR345071-1G OR345071-5G
APOSOR345071-1GEA 85.7 EUR
APOSOR345071-1G APOSOR345071-5G
5-Amino-2-iodopyridine 98%
5-Amino-2-iodopyridine
Formule: C₅H₅IN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02706663
Numéro CAS: 29958-12-1