Imprimer
2,6-Dichloro-4-nitropyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR345059-25G OR345059-1G OR345059-5G
APOSOR345059-25GEA 82.8 EUR
APOSOR345059-25G APOSOR345059-1G APOSOR345059-5G
2,6-Dichloro-4-nitropyridine 97%
2,6-Dichloro-4-nitropyridine
Formule: C₅H₂Cl₂N₂O₂
MW: 192.99 g/mol
Point de fusion: 94…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05670545
Numéro CAS: 25194-01-8