Imprimer
2-Methylnicotinonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Cyano-2-methylpyridine
OR345035-1G OR345035-5G
APOSOR345035-1GEA 88.6 EUR
APOSOR345035-1G APOSOR345035-5G
2-Methylnicotinonitrile
2-Methylnicotinonitrile
Formule: C₇H₆N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06254420
Numéro CAS: 1721-23-9