Imprimer
3-Amino-4-ethoxypyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR345032-1G OR345032-250MG OR345032-500MG
APOSOR345032-1GEA 87.3 EUR
APOSOR345032-1G APOSOR345032-250MG APOSOR345032-500MG
3-Amino-4-ethoxypyridine
3-Amino-4-ethoxypyridine
Formule: C₇H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234351
Numéro CAS: 1633-43-8