Imprimer
3-Iodo-2-méthoxypyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR345009-100G OR345009-25G
APOSOR345009-100GEA 277 EUR
APOSOR345009-100G APOSOR345009-25G
3-Iodo-2-méthoxypyridine 98%
3-Iodo-2-méthoxypyridine
Formule: C₆H₆INO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094946
Numéro CAS: 112197-15-6