Imprimer
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3414-1G OR3414-5G
APOSOR3414-1GEA 0 EUR
APOSOR3414-1G APOSOR3414-5G
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxylic acid 98%
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxylic acid
Formule: C₉H₈O₃
Point de fusion: 194…197 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085012
Numéro CAS: 76429-73-7