Imprimer
7-Methyl-2-(3-nitrophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR3412-1G OR3412-5G
APOSOR3412-1GEA 116 EUR
APOSOR3412-1G APOSOR3412-5G
7-Methyl-2-(3-nitrophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
7-Methyl-2-(3-nitrophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₁₄H₁₁N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00438465
Numéro CAS: 54970-96-6