Imprimer
2-(4-Pyridyl)malondialdehyde 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR3395-1G OR3395-5G OR3395-500MG
APOSOR3395-1GEA 74.1 EUR
APOSOR3395-1G APOSOR3395-5G APOSOR3395-500MG
2-(4-Pyridyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Pyridyl)malondialdehyde
Formule: C₈H₇NO₂
Point de fusion: 320 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216535
Numéro CAS: 51076-46-1
ONU: 1759
ADR: 8,III