Imprimer
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)aniline 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3393-1G OR3393-5G OR3393-25G
APOSOR3393-1GEA 143 EUR
APOSOR3393-1G APOSOR3393-5G APOSOR3393-25G
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)aniline 95+%
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)aniline
Formule: C₇H₈ClNO₂S
MW: 205.656 g/mol
Point de fusion: 192…194 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00152349
Numéro CAS: 13244-35-4