Imprimer
Methyl 5-bromothiazole-4-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 5-bromothiazole-4-carboxylate
OR3365-1G OR3365-5G
APOSOR3365-1GEA 26.1 EUR
APOSOR3365-1G APOSOR3365-5G
Methyl 5-bromothiazole-4-carboxylate 97%
Methyl-5-bromothiazole-4-carboxylate
Formule: C₅H₄BrNO₂S
MW: 222.07 g/mol
Point d'ébullition: 276 °C
Point de fusion: 98…101 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08275713
Numéro CAS: 913836-22-3