Imprimer
[4-(tert-Butylsulphanyl)phenyl]methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33595-1G OR33595-5G
APOSOR33595-1GEA 538 EUR
APOSOR33595-1G APOSOR33595-5G
[4-(tert-Butylsulphanyl)phenyl]methanol 95%
[4-(tert-Butylsulphanyl)phenyl]methanol
Formule: C₁₁H₁₆OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18890812
Numéro CAS: 500530-69-8