Imprimer
4-{7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl}morpholine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)morpholine
OR33594-1G OR33594-5G
APOSOR33594-1GEA 538 EUR
APOSOR33594-1G APOSOR33594-5G
4-{7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl}morpholine 95%
4-{7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl}morpholine
Formule: C₁₀H₁₂N₄O
MW: 204.23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18904308
Numéro CAS: 90870-83-0