Imprimer
4-tert-Butyl-N-methyl-1,3-thiazol-2-aminehydrobromide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33592-1G OR33592-5G
APOSOR33592-1GEA 270 EUR
APOSOR33592-1G APOSOR33592-5G
4-tert-Butyl-N-methyl-1,3-thiazol-2-aminehydrobromide 95%
4-tert-Butyl-N-methyl-1,3-thiazol-2-aminehydrobromide
Formule: C₈H₁₅BrN₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18803537
Numéro CAS: 1280787-27-0