Imprimer
4-Iodo-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33575-1G OR33575-5G
APOSOR33575-1GEA 538 EUR
APOSOR33575-1G APOSOR33575-5G
4-Iodo-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 95%
4-Iodo-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formule: C₅H₄INO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10758077
Numéro CAS: 252861-26-0