Imprimer
2,4-Dichloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33554-1G OR33554-5G
APOSOR33554-1GEA 0 EUR
APOSOR33554-1G APOSOR33554-5G
2,4-Dichloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidine 95%
2,4-Dichloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidine
Formule: C₇H₆Cl₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09750204
Numéro CAS: 5466-43-3