Imprimer
Methyl-4-iodo-1H-pyrrole-2-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-iodopyrrole-2-carboxylate
OR33523-1G OR33523-5G
APOSOR33523-1GEA 270 EUR
APOSOR33523-1G APOSOR33523-5G
Methyl-4-iodo-1H-pyrrole-2-carboxylate 97%
Methyl-4-iodo-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formule: C₆H₆INO₂
MW: 251.023 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368824
Numéro CAS: 40740-41-8