Imprimer
Methyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33520-1G OR33520-5G
APOSOR33520-1GEA 68.3 EUR
APOSOR33520-1G APOSOR33520-5G
Methyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Methyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formule: C₇H₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179575
Numéro CAS: 40611-79-8