Imprimer
Methyl-1-cyanocyclopentanecarboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33519-1G OR33519-5G
APOSOR33519-1GEA 270 EUR
APOSOR33519-1G APOSOR33519-5G
Methyl-1-cyanocyclopentanecarboxylate 95%
Methyl-1-cyanocyclopentanecarboxylate
Formule: C₈H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09972231
Numéro CAS: 40862-12-2