Imprimer
4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzenecarboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzoic acid
OR33514-1G OR33514-5G
APOSOR33514-1GEA 336 EUR
APOSOR33514-1G APOSOR33514-5G
4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzenecarboxylic acid 95%
4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzenecarboxylic acid
Formule: C₁₆H₁₄O₄
MW: 270.29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09152731
Numéro CAS: 952183-13-0