Imprimer
2-(4-Bromo-2-chlorophenoxy)acetonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33511-1G OR33511-5G
APOSOR33511-1GEA 180 EUR
APOSOR33511-1G APOSOR33511-5G
2-(4-Bromo-2-chlorophenoxy)acetonitrile 95%
2-(4-Bromo-2-chlorophenoxy)acetonitrile
Formule: C₈H₅BrClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09152774
Numéro CAS: 951918-41-5