Imprimer
2-Bromo-3,6-dihydroxybenzenecarbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33496-1G OR33496-5G
APOSOR33496-1GEA 270 EUR
APOSOR33496-1G APOSOR33496-5G
2-Bromo-3,6-dihydroxybenzenecarbaldehyde 95%
2-Bromo-3,6-dihydroxybenzenecarbaldehyde
Formule: C₇H₅BrO₃
MW: 217.03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14584781
Numéro CAS: 241127-72-0