Imprimer
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Bromo-2-hydroxy-5-methylpyridine
OR3347-1G OR3347-5G
APOSOR3347-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3347-1G APOSOR3347-5G
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ol 98%
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ol
Formule: C6H6BrNO
Point de fusion: 154…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03791312
Numéro CAS: 17282-02-9