Imprimer
6-Chloro-N-methyl-2-phenyl-4-pyrimidinamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33469-1G OR33469-5G
APOSOR33469-1GEA 336 EUR
APOSOR33469-1G APOSOR33469-5G
6-Chloro-N-methyl-2-phenyl-4-pyrimidinamine 95%
6-Chloro-N-methyl-2-phenyl-4-pyrimidinamine
Formule: C₁₁H₁₀ClN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00697490
Numéro CAS: 1017782-49-8